Disulfure de bis(3-fluorophényle) 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₈F₂S₂ Point d'ébullition: 308 °C Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318104 Numéro CAS: 63930-17-6 |