Imprimer
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3972-1G PC3972-5G PC3972-10G
APOSPC3972-1GEA 87 EUR
APOSPC3972-1G APOSPC3972-5G APOSPC3972-10G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042447
Numéro CAS: 402-14-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III