Imprimer
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 0 EUR
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène 98%
1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Point d'ébullition: 240…242 °C
Densité: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407974
Numéro CAS: 22236-07-3