Imprimer
2-Fluoro-6-nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-2-nitrophenol
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 166 EUR
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophénol 98%
2-Fluoro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042446
Numéro CAS: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4