Imprimer
Acide 6-fluoronicotinique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 435 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
Acide 6-fluoronicotinique 97%
Acide 6-fluoronicotinique
Formule: C₆H₄FNO₂
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859863
Numéro CAS: 403-45-2