Imprimer
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
PC3962-1G PC3962-25G PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3962-1G APOSPC3962-25G APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139.17 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/22mmHg
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093090
Numéro CAS: 374898-01-8
UN: 2735
ADR: 8 II