3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09999512 Numéro CAS: 1026201-95-5 |