Imprimer
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3955-1G PC3955-250MG
APOSPC3955-1GEA 498 EUR
APOSPC3955-1G APOSPC3955-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClFO₄
Point de fusion: 221…223 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878325
Numéro CAS: 957066-06-7