Imprimer
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-1KG PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 94.4 EUR
APOSPC3950-100G APOSPC3950-1KG APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Point d'ébullition: 91…92 °C/15mmHg
Densité: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007059
Numéro CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III