Imprimer
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
PC3941-100G PC3941-25G PC3941-500G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 53.8 EUR
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-500G APOSPC3941-250G
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique 97%
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799517
Numéro CAS: 82671-06-5