4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₈FNO₃ Point de fusion: 87…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053428 Numéro CAS: 2195-47-3 |