Imprimer
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
Point d'ébullition: 92 °C/15mmHg
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007058
Numéro CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3