5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄ClF₂NO₂S Point de fusion: 118…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01940427 Numéro CAS: 13656-56-9 UN: 1759 ADR: 8,III |