5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2,4-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₆H₂BrClF₂O₂S Point de fusion: 34…36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01940424 Numéro CAS: 287172-61-6 UN: 3261 ADR: 8,II |