Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3921-5G PC3921-1G
APOSPC3921-5GEA 0 EUR
APOSPC3921-5G APOSPC3921-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940426
Numéro CAS: 13656-57-0
UN: 1759
ADR: 8,III