Imprimer
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 26.1 EUR
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque 99%
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
Poids moléculaire: 219.01 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569540
Numéro CAS: 176548-70-2