Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrFO₂ Point de fusion: 158…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01569398 Numéro CAS: 132715-69-6 |