Imprimer
1-Fluoro-4-nitrobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 43.5 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzène 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007282
Numéro CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III