Imprimer
1-Fluoro-3-nitrobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoronitrobenzene
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 EUR
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluoro-3-nitrobenzène 97%
1-Fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 204…206 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007196
Numéro CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III