Imprimer
1-Fluoro-2-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 127 EUR
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluoro-2-nitrobenzène 98%
1-Fluoro-2-nitrobenzène
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 116 °C/22mmHg
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007048
Numéro CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III