Imprimer
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3887-5G PC3887-1G PC3887-25G
APOSPC3887-5GEA 190 EUR
APOSPC3887-5G APOSPC3887-1G APOSPC3887-25G
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formule: C₄HCl₃F₆
Point d'ébullition: 105 °C
Densité: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093295
Numéro CAS: 378-84-7