Imprimer
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃S
Point d'ébullition: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236348
Numéro CAS: 2252-45-1