Imprimer
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 58 EUR
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171.13 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061095
Numéro CAS: 455-93-6