Imprimer
Chlorure de 2-fluoro-5-méthylbenzène-1-sulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC3871-1G PC3871-25G PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3871-1G APOSPC3871-25G APOSPC3871-5G
Chlorure de 2-fluoro-5-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 2-fluoro-5-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Poids moléculaire: 208.64 g/mol
Point de fusion: 30…34 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039785
Numéro CAS: 870704-14-6
UN: 3261
ADR: 8 II