Imprimer
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3861-5G PC3861-1G PC3861-10G
APOSPC3861-5GEA 161 EUR
APOSPC3861-5G APOSPC3861-1G APOSPC3861-10G
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine
Formule: C₆H₂Br₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687233
Numéro CAS: 79623-38-4