Imprimer
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Point de fusion: 99…101 °C
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007652
Numéro CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III