Imprimer
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3857-1G PC3857-5G PC3857-10G
APOSPC3857-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3857-1G APOSPC3857-5G APOSPC3857-10G
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Poids moléculaire: 158.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862011
Numéro CAS: 126163-30-2