Imprimer
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 0 EUR
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Formule: C₆Cl₂F₈O₂
Point d'ébullition: 42…45 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054726
Numéro CAS: 336-06-1
UN: 3265
ADR: 8,III