Imprimer
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3846-25G PC3846-5G
APOSPC3846-25GEA 256 EUR
APOSPC3846-25G APOSPC3846-5G
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Morpholinium hexafluorophosphate
Formule: C₄H₁₀F₆NOP
Poids moléculaire: 233.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067328
Numéro CAS: 25866-83-5