Imprimer
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque 97%
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇FO₂
Poids moléculaire: 190.17 g/mol
Point de fusion: 224…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004011
Numéro CAS: 573-03-5