Imprimer
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 331 EUR
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Formule: C₈H₆FNS
Poids moléculaire: 167.20 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046800
Numéro CAS: 175205-39-7
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III