Imprimer
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3823R-50MG PC3823R-1G PC3823R-5G
APOSPC3823R-50MGEA 21.9 EUR
APOSPC3823R-50MG APOSPC3823R-1G APOSPC3823R-5G
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNO
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068203
Numéro CAS: 175204-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III