Imprimer
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC3823CM-25G PC3823CM-50G PC3823CM-5G
APOSPC3823CM-25GEA 79.9 EUR
APOSPC3823CM-25G APOSPC3823CM-50G APOSPC3823CM-5G
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 96%
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139.17 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/22mmHg
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041323
Numéro CAS: 403-40-7
EINECS: 206-958-8
UN: 2735
ADR: 8 III