Chlorure de 5-fluoro-2-toluoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Formule:
C₈H₆ClFO Point d'ébullition: 108 °C/24mmHg Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236681 Numéro CAS: 21900-39-0 UN: 3265 ADR: 8,II |