Imprimer
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
PC3823-1G PC3823-5G
APOSPC3823-1GEA 51 EUR
APOSPC3823-1G APOSPC3823-5G
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042504
Numéro CAS: 315-31-1