Imprimer
4-Fluoro-3-méthylanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-méthylanisole 97%
4-Fluoro-3-méthylanisole
Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 174…175 °C/762mmHg
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042293
Numéro CAS: 2338-54-7