4-Fluoro-2-méthylanisole 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-methoxytoluene, 1-Fluoro-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-methoxy-2-methylbenzene
Formule:
C₈H₉FO Poids moléculaire: 140.16 g/mol Point d'ébullition: 69…70 °C/4mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143319 Numéro CAS: 399-54-2 EINECS: 609-758-2 |