Imprimer
5-Fluoro-o-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-méthylaniline
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Poids moléculaire: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/15mmHg
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1.13
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007764
Numéro CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III