Imprimer
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3821-1G PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-1GEA 109 EUR
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236331
Numéro CAS: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III