3-Fluoro-o-toluidine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-2-méthylaniline
Formule:
C₇H₈FN Poids moléculaire: 125.15 g/mol Point d'ébullition: 205 °C Point de fusion: 7 °C Densité: 1.099 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007760 Numéro CAS: 443-86-7 |