Imprimer
2-Fluoro-p-toluidine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 56.7 EUR
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 70…71 °C/7mmHg
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040975
Numéro CAS: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III