Imprimer
2'-Fluoro-5'-méthylacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-méthylacétophénone 97%
2'-Fluoro-5'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
Point d'ébullition: 75…79 °C/0,7mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236680
Numéro CAS: 446-07-1