Imprimer
2-Fluoro-6-méthoxyphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3817J-25G PC3817J-5G
APOSPC3817J-25GEA 368 EUR
APOSPC3817J-25G APOSPC3817J-5G
2-Fluoro-6-méthoxyphénol 98%
2-Fluoro-6-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇FO₂
Point d'ébullition: 130…131 °C/36mmHg
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075140
Numéro CAS: 73943-41-6