2-Fluoro-p-anisaldéhyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, 2-Fluoro-4-anisaldéhyde
Formule:
C₈H₇FO₂ Poids moléculaire: 154.14 g/mol Point de fusion: 43…48 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00236679 Numéro CAS: 331-64-6 |