Imprimer
Huile 10 S
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 1360 EUR
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
Huile 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
Poids moléculaire: 800 g/mol
Densité: 1.945 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9