Huile 10 S
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
(C₂ClF₃)n Poids moléculaire: 800 g/mol Densité: 1.895 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
9002-83-9 |