Imprimer
N-Morpholinium nonafluorobutanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3815-25G PC3815-5G
APOSPC3815-25GEA 228 EUR
APOSPC3815-25G APOSPC3815-5G
N-Morpholinium nonafluorobutanesulphonate
N-Morpholinium nonafluorobutanesulphonate
Formule: C₈H₁₀F₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094228
Numéro CAS: 503155-89-3