Imprimer
Huile 10 S
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3814D-1LB PC3814D-5LB
APOSPC3814D-1LBEA 1020 EUR
APOSPC3814D-1LB APOSPC3814D-5LB
Huile 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
Poids moléculaire: 800 g/mol
Densité: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9