Imprimer
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₅H₃F₉O
Poids moléculaire: 250.06 g/mol
Point d'ébullition: 72.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00476468
Numéro CAS: 993-95-3