Imprimer
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,1,1,3,5,5,5-Heptafluoroacetylacetone dihydrate
PC3806-1G PC3806-5G
APOSPC3806-1GEA 357 EUR
APOSPC3806-1G APOSPC3806-5G
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane
Formule: C₅H₅F₇O₄
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093308
Numéro CAS: 77953-71-0